Fleksibel vattpinne, CleanFoam®
Leverandør: Texwipe
TX741B
710-0569EA 1975 NOK
710-0569
Fleksibel vattpinne, CleanFoam®
Svabere Svabere for rengjøring
Perfekt for rengjøring av små, trange områder laget av polyuretanskum med porøsitet på 100 porer per tomme.
  • Den svært absorberende vattpinnen har lav partikkelavgivelse og moststår de oftest brukte løsemidlene
  • Svært lav avgivelse av ikke-flyktige rester
  • Et kompakt, stivt håndtak og en fleksibel, intern hodeåre gir kontrollert støtte
Kan brukes til en rekke industrielle oppgaver, fra generell montering til renrom.
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904