ESD swabs, Micro, CleanFoam®
Leverandør: Texwipe
TX757E
710-0579EA 2175 NOK
710-0579
ESD swabs, Micro, CleanFoam®
Svabere Svabere for rengjøring
Det vaskede CleanFoam®-hodet er fremstilt i polyuretanskum med åpne celler for utmerket støtdemping og overlegen oppsugingsevne på et fleksibelt, indre håndtak for rengjøring av svært små områder.
  • CleanFoam®-vattpinnene er løsemiddelbehandlet for å avgi svært lave nivåer av partikler og ikke-flyktige rester
  • Stat-Rite®-håndtaket kontaminerer lite og avleder elektriske ladninger på en sikker måte uten kontaminerende tilsetningsstoffer
  • Vattpinnens håndtak er merket med 'ESD-safe' (sikker for elektrostatisk utladning)
Forpakning: Pakket pose i pose.