Svaber, ESD, Micro Alpha®
Leverandør: Texwipe
TX758E
710-0580EA 2400 NOK
710-0580
Svaber, ESD, Micro Alpha®
Svabere Svabere for rengjøring
Vattpinnehodet er av ultrarent, vasket og strikket Alpha-polyester i to lag med en fleksibel, indre åre.
  • For bruk med mange rengjøringsmidler og -løsninger
  • Stat-Rite®-håndtaket kontaminerer lite og avleder elektriske ladninger på en sikker måte uten kontaminerende tilsetningsstoffer
  • Vattpinnens håndtak er merket med 'ESD-safe' (sikker for elektrostatisk utladning)
Utmerket avledende vattpinne for rengjøring av svært små områder med fordypninger, spor og forsenkninger.
Forpakning: Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden erMore Product Information