Analysebeger, Coulter®
Leverandør: KARTELL
936
720-0812EA 1150 NOK
720-0812
Analysebeger, Coulter®
Prøvecontainere Prøvekopp for analysator
PS med PE-lokk. Gradert ved 10 og 20 ml.
  • Graduated at 10 and 20 ml
Ø×H: 30×56 mm
Forpakning: Cups and lids are packaged separately.