Svovelsyre 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
7215.9010EA 3750 NOK
7215.9010
Svovelsyre 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Tetthet: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (N) 0.199 - 0.201