Varmeforsegler, automatisk, ALPS™ 3000
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-3000
731-0201EA 0 NOK
731-0201
Varmeforsegler, automatisk, ALPS™ 3000
Varmeforseglere Varmeforsegler for mikroplater
ALPS™ 3000-mikroplatevarmeforsegleren er en rask og kompakt varmeforsegler som er utformet for optimal integrering i robotsystemer for miljøer med høy kapasitet, og som samtidig gir manuell kontroll på arbeidsbordet.
  • Forseglingene lastes ovenfra og er lett tilgjengelige, med rask plateforsegling
  • Berøringsskjermteknologi som gir enkel bruk og tydelig feildiagnostikk
  • Utstyrt med både berøringsskjerm for bruk på arbeidsbordet og en RS232-port og programmeringsparametre til integrering i robotsystemer
  • Sensorer registrerer forseglingstape, mikroplater og
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Elektronisk 110 - 240 V, 50 - 60 Hz
Modell ALPS™ 3000
Forseglingstemp.område 200 °C
B×D×H 185×414×350 mm
Vekt 12 kg
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement