Minirørsystem, Axygen®
Leverandør: Corning
MTS-11-C MTS-11-8-C-R-S MTS-06-C-R MTS-06-C-R-S MTS-06-C MTS-11-12-C MTS-11-12-C-R MTS-11-12-C-RS MTS-11-8-C MTS-11-8-C-R MTS-11-C-R MTS-11-C-R-S
733-1979EA 440 NOK
733-1979 732-1138 731-0211 731-0212 731-0210 731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0217 731-0219 731-0220
Minirørsystem, Axygen®
Rør Mikrorør
PP, 100 % virgin. Axygen 96-brønners minirørsystem er utformet for å fungere med 8-strips eller 12-strips propper.
  • Kompatibelt med Beckman, Tecan, Zymark og andre robotarbeidsstasjoner
  • Alfanumerisk rutenett som er etset inn på enveislokket, sikrer positiv identifisering av prøvene
  • Kondensringer som er støpt inn i dekselet, minimerer risikoen for krysskontaminering