Forseglingstape, blokkerer lys, ikke-fluorescent, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
236703
731-0750EA 1325 NOK
731-0750
Forseglingstape, blokkerer lys, ikke-fluorescent, Nunc™
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Vinylfilm med trykkfølsomt akryllim. Film som brukes på toppen eller bunnen av platen for å beskytte lyssensitive prøver.
  • Temperaturstabil fra -40 til +80 °C
  • Kan ikke gjennomhulles med pipette
Farge: svart
Utvendige mål L×B: 123×79 mm
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement