Rør, 8-strip, med avtakbare striplokk
Leverandør: Brand
781320 781340 781321 781322 781323 781324 781341 781342 781343 781344 781334 781325
211-3263EA 2100 NOK
211-3263 211-3265 211-3270 211-3271 211-3272 211-3273 211-3274 211-3275 211-3276 211-3277 731-1250 731-1272
Rør, 8-strip, med avtakbare striplokk
Rør PCR-rør
PP. Åtte sammenhengende rør på 0,2 ml og flate lokk eller kulelokk i strips på åtte.
  • Flate lokk passer for realtime-PCR (qPCR)
  • Enkle å åpne og lukke uten verktøy
  • Rørene har en holdestropp i den ene enden, og dekkstripsene har en liten hellekant på siden av hvert lokk for forsiktig åpning uten kontaminering
  • DNase, DNA og RNase-fri
Colour: Clear