Elektroder, skyvelær
Leverandør: BTX
45-0101 45-0102
732-0001EA 13275 NOK
732-0001 732-0002
Elektroder, skyvelær
Elektroder Elektroporasjonselektroder
Skyvelærselektroder er elektroder i skyvelærstil som kan brukes på nytt, og som er egnet til en rekke in vivo-bruksområder som medisin- eller genelevering. Skyvelærselektroder består av et skyvelær og et par med plateelektroder.
  • Elektrodeplatene kan justeres ved hjelp av rulleren som er montert på skyvelæret
  • Elektrodene fanger vevsområdet etter at det aktuelle molekylet er injisert, og elektroporasjonspuls leveres ved hjelp av en BTX-generator
  • Det elektriske feltet som skyvelærselektrodene introduserer, fører til at det dannes porer i vevcellene, som