Elektroder, Genepaddles
Leverandør: BTX
45-0123 45-0122
732-0032EA 8575 NOK
732-0032 732-0950
Elektroder, Genepaddles
Elektroder Elektroporasjonselektroder
Genepaddles-elektrodene er ikke-invasive, spatelformede og gjenbrukbare elektroder for bruk in vivo og in vitro, for eksempel gentilførsel (IVEGD) i museembryo. Elektrodene plasseres foran og bak på embryoet etter injisering av ønsket molekyl, og det tilføres en elektroporasjonspuls.
  • Gold plated rectangular paddles, available in two sizes 3×5 mm or 5×7 mm
  • Genepaddles may be positioned in parallel at a predetermined gap in tissue using the Genetrode/Genepaddle holder
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 200 V DC (do not use AC)More Product Information