Plateforsegling, selvklebende
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0580
732-0065EA 705 NOK
732-0065
Plateforsegling, selvklebende
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
For lang- og kortvarig oppbevaring av prøver i mikrotiterplater og for forsegling over perforerte folier.
  • Klebefri klaff for enkel fjerning av forseglingen
  • Temperaturområde: −40 til +80 °C
  • Kan perforeres