VWR®, Trekkpapirark, klasse 707

Leverandør: VWR Collection
732-0592EA 4375 NOK
732-0592 732-0594 732-0595 732-0604 732-0606 732-0608 732-0597 732-0598 732-0599 732-0600 732-0601 732-0602
VWR®, Trekkpapirark, klasse 707
Blottingpapir
Dette supertykke papiret brukes i blotting-sandwichen. Den glatte, jevne strukturen sikrer kontinuerlig kontakt med buffer fra kammeret gjennom gelen og membranen.

  • Laget av 100% bomullsfiber
  • Produsert med bruk av ultrarent vann
  • Inneholder ingen tilsetningsstoffer
  • Renere og mer konsistent enn tørkepapir
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Nr. 707
Vekt 703 g/m²
Environmentally Preferable
Tykkelse 2,60 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR