VWR®, Dype brønnplater, 96 kvadratiske brønner, 2,5 ml
Leverandør: VWR Collection
732-0612EA 1225 NOK
732-0612
VWR®, Dype brønnplater, 96 kvadratiske brønner, 2,5 ml
Mikroplater Deepwell mikroplater
PP. Disse platene rommer hele 2,5 ml (2,2 ml med forseglingsmatte på plass) og fungerer som lagringsplater og beholdere.
  • Det sorte hjørnemerket sikrer riktig plassering
  • Åpningen i platesiden gjør det mulig med enkel fjerning av matter eller film
  • Klart løftelokk som passer selv med matte på plass, er tilgjengelig for transport eller oppbevaring i fryser
  • Kan autoklaveres og fryses ned til –90 °C
Sertifiseringer: Conform to SBS standards.