Varmeforsegler for mikroplater, ALPS™ 50V
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-1443A
732-0996EA 0 NOK
732-0996
Varmeforsegler for mikroplater, ALPS™ 50V
Varmeforseglere Varmeforsegler for mikroplater
Varmeforseglingen gir overlegen prøvebeskyttelse av oppbevarings- og reaksjonplater innen bruksområder som inkluderer oppbevaring av forbindelser, arkivering av prøver og PCR. ALPS™ 50V manuelle varmeforsegler for mikroplater er utformet for å gi konsistent forsegling i bruksområder med lav intensitet.
  • Gir sikre, tette forseglinger rundt enkeltbrønner og eliminerer tap av prøver gjennom fordamping og krysskontaminering mellom brønner
  • Kompakt og bærbar
  • Forseglingstemperaturen og -tiden justeres med enkle touchpadkontroller, og en hørbar alarm indikerer