Dekontamineringsløsning, RNase AWAY®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
7000 7002 7003 7005-11
732-2270EA 318 NOK
732-2270 732-2351 732-2271 732-2352
Dekontamineringsløsning, RNase AWAY®
Rengjøringsløsninger Dekontaminanter
Ferdig løsning på flaske for rask og enkel fjerning av RNaser og DNaser fra arbeidsflater, instrumenter, pipetter, glass og plastgjenstander.
  • Enkel rengjøring av ulike typer overflater
  • Ideelt for bruk på materialer som ikke kan autoklaveres
  • Fjerner behovet for tidkrevende prosesser som DEPC-behandling
Ferdig løsning på flaske for rask og enkel fjerning av DNaser fra arbeidsflater, instrumenter, pipetter, termosyklere osv.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)