Cellekulturplate, OmniTrays, Nunclon™Δ
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
165218
732-2602EA 7125 NOK
732-2602
Cellekulturplate, OmniTrays, Nunclon™Δ
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, sterile, med lokk. OmniTrays med én brønn egner seg godt til flere ulike bruksområder.
  • Standard mikroplateformat med notched corners gjør dem egnet for robothåndtering
  • Sertifisert overflatebehandling for optimal cellevekst og celleadhesjon
Dyrkingsareal: 84 cm²
Utvendige mål: 128×86 mm