Mikroplater, 96- og 384-brønners, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
249943 249944 249945 249946 249947 249949 249950 264573 264575 264576 264579 267245 267334 267342 267350 267369 267385 442587
732-2619EA 4725 NOK
732-2619 732-2620 732-2621 732-2622 732-2623 732-2624 732-2625 732-2654 732-2656 732-2657 732-2660 732-2661 732-2662 732-2663 732-2664 732-2665 732-2666 735-0016
Mikroplater, 96- og 384-brønners, Nunc™
Mikroplater HTS-mikroplater
PP, ubehandlede, uten lokk. Disse platene er ideelle for væskefaseanalyser, prøveopparbeiding,, oppbevaring av forbindelser og kjemiske synteser, ettersom de er ikke-toksiske og resistente mot de fleste kjemikalier, løsningsmidler og alkoholer. Hvite plater for luminescens med maksimal signalrefleksjon og minimal autoluminescens og autofluorescens. Sorte plater for fluorescens med minst mulig bakgrunnsfluorescens og reflektert lys. Fargede plater er spesielt godt egnet for oppbevaring.
  • Kan brukes i robotsystemer og automatiserte systemer
  • Du kan velge