Hybridisation oven, HM-4000 Multidizer
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0340-02
732-4316EA 0 NOK
732-4316
Hybridisation oven, HM-4000 Multidizer
Ovner Hybridiseringsovner
Med Multidizer-ovnen får du flere forskjellige bevegelser i én enhet. Den leveres både med et roterende hjul (i det nedre kammeret) og en frem- og tilbakegående risteplattform (i det øvre kammeret). Du kan også få en risteplattform med vuggende bevegelse og/eller en risteplattform med kretsende bevegelse som tilleggsutstyr. Disse gjør det mulig med bruk på andre områder og med andre beholdere. Ovnens nedre kammer er det samme som på HB-1000 og virker uavhengig av det øvre kammeret.
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability