Deep Well-lagringsplater, 96-brønners, 0,8 ml
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0765 AB-0859
732-4871EA 2650 NOK
732-4871 732-4900
Deep Well-lagringsplater, 96-brønners, 0,8 ml
Mikroplater Deepwell mikroplater
PP. 96-brønners plater for oppbevaring av prøver.
  • Arbeidsvolum på 0,8 ml når de er forseglet med klebe- eller varmeforsegling, 0,7 ml når de er forseglet med lokkstrips, og 0,55 ml når de er forseglet med forseglingsmatte med 96 lokk
  • Konisk brønnbunn for enkel fjerning av prøver