PerfeCTaTM SYBR® Green SuperMix og FastMixTM
Leverandør: Quantabio
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMix og FastMix™ gir effektiv, følsom og nøyaktig kvantitativ PCR med patenterte buffere og SYBR® Green-stabilisatorer som maksimerer fluorescerende signal PCR-effektivitet og reduserer primer-dimere. SuperMix og FastMix™ er optimalisert for alle real time-PCR-instrumentplattformer, inkludert de som krever normalisering med ROX-referansefarge eller fluorescein.
- FastMixes™ gir kortere kjøretid, slik at det kan utføres flere eksperimenter per dag
- Det store dynamiske området for pålitelige resultater fra viktige prøver
- Svært god antistoff-mediert varmstart gir høyere spesifisitet, noe som gir mer nøyaktig kvantifisering
- Rask cycluskjøring ved bruk av eksisterende primersett betyr at det ikke trengs re-optimalisering, og at produktiviteten økes
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMix er 2X konsentrert, bruksklare reaksjonsblandinger som inneholder alle komponentene for qPCR, unntatt primere og templat. En viktig komponent i SuperMixes er AccuStart™ Taq DNA-polymerase, som fremmer spesifikk og effektiv primerforlengelse, og reaksjonen kan settes opp ved romtemperatur. AccuStart™ Taq DNA-polymerase inneholder monoklonale antistoffer som bindes til polymerasen og holder den inaktiv før det innledende PCR-denatureringstrinnet. Ved varmeaktivering denatureres antistoffene irreversibelt og frigir aktiv og umodifisert Taq DNA-polymerase.
PerfeCTa® SYBR® Green FastMix™ er 2x konsentrert, er bruksklare reaksjonsblandinger som gir maksimal PCR-effektivitet, følsomhet, spesifisitet og et godt fluorescerende signal ved bruk av raske eller konvensjonelle cyclusprotokoller. Rask cycluskjøring oppnås ved umiddelbar aktivering av AccuStart™ Taq DNA-polymerase sammen med rask polymeriseringskinetikk. qPCR med høy ytelse kan oppnås på så lite som 33 minutter.
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable | |
Applikasjon | qPCR dye |