One Step Fast qRT-PCR-sett, qScript™
Leverandør: Quantabio
95080-500
733-1903EA 0 NOK
733-1903
One Step Fast qRT-PCR-sett, qScript™
Nukleinsyre reagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Disse settene tilbyr et lettvint og svært sensitivt løsningsmiddel for sanntids revers transkriptase PCR (qRT-PCR) av RNA-mal ved bruk av deteksjonskjemi med hybridiseringsprobe, for eksempel TaqMan® 5'-hydrolyseprober.
Systemet lar cDNA-syntese og PCR-amplifisering finne sted i samme rør. Det er ideelt for svært sensitiv kvantifisering av RNA-virus eller sjeldne RNA-mål, samt for høykapasitetsundersøkelser av genuttrykk. Det er også optimalisert for maksimal RT-PCR-effektivitet, sensitivitet og spesifisitet ved reduserte reaksjonsvolumer og raske sykleringstider.
One-step fast master-blandingene leveres som en 4X konsentrert løsning for å gjøre det mulig å tilsette større mengder RNA-mal og å forbedre deteksjonssensitiviteten ved prøver med lav konsentrasjon. Den unike formelen maksimerer aktiviteten til både revers transkriptase og Taq DNA-polymerase samtidig som den minimerer potensialet for primer-dimer og andre ikke-spesifikke PCR-artifakter. Dette muliggjør en upartisk felles amplifisering av fåtallige kopitranskripter i nærvær av mer tallrike referansegener innen qRT-PCR.
Det er avgjørende med en svært spesifikk amplifisering for å oppnå en vellykket qRT-PCR, ettersom ikke-spesifikke produkt(er) kan konkurrere om amplifiseringen av målsekvensen og hemme effektiviteten av PCR. En nøkkelkomponent i disse settene er AccuStart™ Taq DNA-polymerase med monoklonale antistoffer som binder seg til polymerasen og gjør den inaktiv under reaksjonssamlingen og det reverse transkripsjonstrinnet ved 50 °C. Et kort, 30-sekunders varmeaktiveringstrinn ved 95 °C denaturerer antistoffene irreversibelt og frigjør fullt aktiv, umodifisert Taq DNA-polymerase. En rask gjenoppretting av fullt aktiv, umodifisert Taq DNA-polymerase er avgjørende for effektiv forlenget kinetikk. Disse settene gir derfor en mer effektiv reagensutnyttelse og kortere tid i laboratoriet på konvensjonelle eller hurtig ramperaters qPCR-systemer.
Bestillingsinformasjon: Sett er tilgjengelige for alle Real Time PCR-instrumentplattformer, inkludert de som krever normalisering med ROX-referansefarge.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse One-Step Fast qRT-PCR Kit with ROX
Environmentally Preferable
Applikasjon RT-qPCR dye & probe
One step Ja