Falcon®-kammerobjektglass
Leverandør: Corning
354104 354108 354114 354118
734-0401EA 13450 NOK
734-0401 734-0402 734-0088 734-0089
Falcon®-kammerobjektglass
Objektglass Objektglass med kammer
Objektglass i sodaglass, PS-beholder, lokk og verktøy.
  • Kammeret fjernes enkelt og sikkert med engangsverktøyet
  • Tetningsringen med trykkfølsomt, biokompatibelt akryllim sitter igjen i beholderen og ikke på objektglasset etter fjerningen, noe som forenkler videre bearbeiding eller plassering av dekkglass
  • En blå hydrofob skillelinje markerer cellekulturområdene
  • Brønnene er nummerert for enkel identifisering
  • Brettene er utformet for bruk i inkubator
Falcon® CultureSlide gjør det mulig å dyrke og deretter analysere celler på et objektglass. Cellene dyrkesMore Product Information