Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Leverandør: Corning
354488 356488
734-0162EA 1450 NOK
734-0162 734-0293
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Kolber Celledyrkningsflasker
PS, coated with porcine gelatin, sterile, non-pyrogenic.
  • Gelatinsubstratet fremmer adhesjon av en rekke vanlige og transfekterte celletyper
  • Forbehandling med gelatin eliminerer tidkrevende klargjøring, noe som sparer både tid og penger
  • Overensstemmelse mellom partier sikrer reproduserbare resultater
Corning® BioCoat™-gelatin er et substrat som fremmer celleadhesjon og -vekst ved dyrking av mange forskjellige celletyper. Gelatin brukes ofte ved dyrking av vanlige og transfekterte celletyper, blant annet vaskulære endotelceller, muskelceller,More Product Information