Cellledyrkingssystem, Corning® CELLine™ 1000
Leverandør: Corning
353137
734-0389EA 13400 NOK
734-0389
Cellledyrkingssystem, Corning® CELLine™ 1000
Bioreaktorer
CELLine™ 1000, et membranbasert celledyrkingssystem til engangsbruk, garanterer høy celletetthet og er enkelt å bruke. Egner seg for uttrykk av rekombinant protein og produksjon av monoklonale antistoffer (mAb) med høyt utbytte.
  • CELLine™-systemet gir tilsvarende antistoffkonsentrasjoner som ascites. En CELLine™-kolbe kan brukes til å produsere like mye antistoff som tolv mus
  • Høstingsvolumene gir antistoffkonsentrasjoner som er 50 til 100 ganger høyere enn for både rulleflasker og vevskulturkolber