Kultursystem på hjul for små flasker, bordmodell, Wheaton®
Leverandør: DWK Life Sciences
W348923-C
734-1164EA 30775 NOK
734-1164
Kultursystem på hjul for små flasker, bordmodell, Wheaton®
Rollerapparater
Dyrkingsrullesystemet for små flasker (bordmodell) er utviklet for blanding og risting i liten skala ved bruk av flasker som er for små til å passe i standard rulleapparater. Det er ideelt for serumflasker på 30 ml eller større, mediaflasker på 100 - 125 ml eller kulturrør på 38×200 mm for dyrking og observasjon av ett enkelt kylling- eller rotteembryo. Den kompakte størrelsen gjør den velegnet for laboratorier som har begrenset med plass, og for bruk i standardinkubatorer og kjølerom. Hver base har plass til minst fire flasker.
  • De sylindriske flaskene roterer