VWR®, Flaske for bananfluer, drosophila
Leverandør: VWR Collection
734-1249EA 4850 NOK
734-1249 734-1250 734-1260 734-1261
VWR®, Flaske for bananfluer, drosophila
Flasker Bananflueflaske
PP-flasker med rund eller firkantet bunn eller PE-flasker med firkantet bunn.
  • Tynne vegger for god synlighet
  • Bøyelig topp gjør det enkelt å fjerne papirlokket
  • Profilert graderingsskala
Flasken 734-1259 har vid hals for sikrere lukking.
Flasken 734-1250 har en støpt fordypning nær bunnen som bidrar til sikker oppbevaring av medier.
PP-flaskene kan autoklaveres. PE-flaskene kan ikke autoklaveres.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904