Bunnplater, optisk, 96-brønner, Nunclon™?
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
165306 165305 164588 164590
732-2605EA 11125 NOK
732-2605 732-2604 734-2088 734-2089
Bunnplater, optisk, 96-brønner, Nunclon™?
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS-plate med enten polymer- eller dekkglassbunn, steril, med lokk. Disse platene, med hvit eller sort øvre struktur og klar base, er utviklet for å gi optimal klarhet for visning av brønninnholdet.
  • Flatbunnet brønn for platelesertilgang
  • Størrelsen kan brukes i standardutstyr og automatiserte systemer
  • Overflatebehandlingen sikrer optimal celleadhesjon og -vekst
  • Dekkglassbunn av type 1,5 gir minimalt lysspredning, og lav autofluorescens sikrer nøyaktige resultater på grunn av høyere signal-til-støyforhold
Arbeidsområde: 50 - 200 µl/brønn