Bioanalyseskål, Nunclon™Δ
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
166508
734-2096EA 3225 NOK
734-2096
Bioanalyseskål, Nunclon™Δ
Dyrkningsplater Skåler til biologiske analyser
PS, sterile, med lokk. Skålen er vevskulturbehandlet.
  • Optisk klar og homogen overflate som er egnet for mikroskopi
  • Nunclon™Δ-sertifisert