Celleskraper, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
179693 179707
734-2132EA 16625 NOK
734-2132 734-2133
Celleskraper, Nunc™
Celleskrapere
Celleskrapere for høsting av celler fås i to lengder med justerbart blad for optimal fleksibilitet. Pyrogenfrie.
Bestillingsinformasjon: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)