Kultursystem, Corning E-Cube™
Leverandør: Corning
3286
734-4053EA 65375 NOK
734-4053
Kultursystem, Corning E-Cube™
Bioreaktorer
E-Cube™-systemet er en enkel bioreaktor med et celledyrkingsareal på 8500 cm² for dyrking av forankringsavhengige celler innenfor et område på bare 25,4 × 35,6 cm. Med E-Cube™-systemet er det enkelt å finne ut om celler lar seg dyrke i CellCube®-modulen, før det satses ressurser og finansiering på det større, automatiske CellCube®-systemet. Slangepumpe, CO₂-inkubator og medium er ikke inkludert.
Inkluderer en oksygenator, medium reservoar, flere tilgangsporter og alle nødvendige slanger og fittings.
Cells grow in Corning’'s parallel-plate CellCube® Module on theMore Product Information