Adapter for kulturflaske, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2145-0384
734-5053EA 2025 NOK
734-5053
Adapter for kulturflaske, Nalgene®
Lokk Flaskelokk
PP, hvit med silikonpakning.
  • Pakningen beskytter innholdet i beholderen mot ytre påvirkning og hindrer kontaminering ved bruk av probe
  • Temperaturbestandig fra −135 til+135 °C
  • For Nalgene®-kulturflasker på 1 og 12 liter
For use and insertion of 7 to 14 mm diameter probes into Nalgene® 1 and 12 L fermenters.