Plater, 96 MicroWell™-brønner, Nunc-Immuno™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
430341 439454 446140 446612 449824 456529 456537 460984 467320 467340 475094 475434 442404
735-0079EA 2575 NOK
735-0079 735-0199 735-0096 735-0097 735-0030 735-0033 735-0034 735-0038 735-0044 735-0045 735-0131 735-0068 735-0083
Plater, 96 MicroWell™-brønner, Nunc-Immuno™
Mikroplater HTS-mikroplater
PS, klar, uten lokk. Plater som er spesielt utformet for kvantitative og kvalitative fastfaseimmunoanalyser (for eksempel ELISA) og bindingsanalyser. Fås med MaxiSorp™-, PolySorp™-, MediSorp™- eller MultiSorp™-overflate*. Alle MaxiSorp™-platene har sertifisert homogen binding.
  • Du kan velge mellom høy kant eller pinchbar og flate (F), runde (U) eller C-formede brønnbunner
  • Platene er alfanumerisk merket og passer til alt standardutstyr
  • Kan også fås med strekkoder
MaxiSorp™ overflaten har høy affinitet for molekyler med både hydrofile og hydrofobeMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) Manufactured at our Rochester, New York site using 100% renewable electricity; ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330) ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)