Mikroplatedispensere, Multidrop® Combi

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5840330 5840340
735-0393EA 0 NOK
735-0393 735-0394
Mikroplatedispensere, Multidrop® Combi
Mikroplatedispensere
Multidrop™ Combi bygger på den dokumenterte og pålitelige Multidrop™-serien og gir svært rask bulkreagensdispensering for bioteknologiske og farmasøytiske laboratorier. Multidrop™ Combi er utrolig fleksibel. Den kan dispensere i plater som har fra 6 til 1536 brønner med automatisk justering av dispenseringshøyde for plater med lav profil og dyp brønn.

  • Nøyaktig dispensering med slangepumpeteknologi for et stort område fra 0,5 til 2500 µl
  • Reduserte reagenskostnader – dispensering av lavt volum og minimalt dødvolum
  • Brukervennlig – ikonbasert grafisk
More Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable
Platetyper 6-well to 1536-well plates
Grensesnitt Onboard software and serial RS-232 or USB for PC control
Dispenseringsvolumområde Small tube dispensing cassette: 0,5 - 50 µl, in 0,5 µl increments
Standard tube dispensing cassette: 5 - 2500 µl, in 5 µl increments
Dispenseringshastighet 96-well plate: 10 µl in 5 s, 20 µl in 5 s, 100 µl in 10 s
384-well plate: 1 µl in 6 s, 5 µl in 9 s, 10 µl in 13 s, 20 µl in 21 s
1536-well plate: 1 µl in 15 s, 5 µl in 28 s
Dispenseringsnøyaktighet (vanlig) Small tube dispensing cassette: 2 µl, ±10%; 10 µl, ±5%
Standard tube dispensing cassette: 20 µl, ±2%; 100 µl, ±1%
Dispenseringspresisjon Small tube dispensing cassette: 2 μl: CV ≤5%; 10 μl: CV ≤3%
Standard tube dispensing cassette: 20 µl: CV ≤1,5%; 100 μl: CV ≤1%
Dødvolum <1 ml for small tube dispensing cassette
<7 ml for standard tube dispensing cassette
Note: Reagents can be backflushed into the original reservoir to avoid loss of expensive reagents.
B×D×H 356×328×218 mm
Vekt 9,1 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR