Film, selvklebende
Leverandør: Greiner Bio-One
676001_100 676050UK 676001BE
736-0127EA 695 NOK
736-0127 GREI676050UK GREI676001BE
Film, selvklebende
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Disse klebeforseglingene er egnet for molekylærbiologilaboratorier, og utgjør et alternativ til varmeforseglinger eller forseglingsmatter. EASYseal™ er en gjennomsiktig, klebrig film som er utformet for å dekke mikroplater for å beskytte prøver mot evaporasjon og kontaminering. Den egner seg for rutineoppgaver i laboratorier, inkludert ELISA-bruksområder. BREATHseal™ er et gasspermeabelt, perforerbart membran som er belagt med akrylklebestoff. Det er ideelt for bakterie-, gjær- og cellekultur-bruksområder og sikrer beskyttelse av celleinnholdet mot kontaminering, samtidig somMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)