Plater, U96 DeepWell™, 1,3 og 2,0 ml, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
260251 260252 278743 278752
736-0600EA 9325 NOK
736-0600 736-0601 736-0606 736-0607
Plater, U96 DeepWell™, 1,3 og 2,0 ml, Nunc™
Mikroplater Deepwell mikroplater
PP. Lav konstruksjon med for økt brønnvolum. Egnet for bruksområder som prøveinnsamling, oppbevaring og kombinatoriske kjemibibliotek.
  • Rund brønnform reduserer væskeretensjon
  • Resistent mot de fleste kjemikalier, løsningsmidler og alkoholer som brukes i kombinatorisk kjemi
  • Brønnkonstruksjon for optimal lagringskapasitet og økt blanding
  • Alfanumerisk rutenett for rask identifisering av prøver
  • Sterilt format, sertifisert RNase-og DNasefrie
Farge: klar.
Colour: Clear