Dype brønnplater og dekkmatter
Leverandør: Brand
701350 701354 701352 701346 701355 701340 701342 701353
391-5704EA 2400 NOK
391-5704 391-5705 391-0159 391-0158 391-5712 738-1001 738-0189 BRND701353
Dype brønnplater og dekkmatter
Mikroplater Deepwell mikroplater
PP eller PS, ikke-steril. Konstruert for en rekke bruksområder, for eksempel høykapasitetsscreening, celle- og vevskulturer, seriefortynninger, reagensoverføringer og oppbevaring av prøver ned til −80 °C (PP) eller −20 °C (PS). Dype brønnplater produseres i standard ANSI/SLAS-format og kan stables for enkel oppbevaring.
  • PP for high chemical resistance, for example, against DMSO, phenol, chloroform
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 (PP plates only)
  • Round shape wells allow optimal sample mixing and recovery
  • Alphanumeric coding and cut-