SPE-kolonner for spesialbruk, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Carbon-Amino
Leverandør: Avantor
7450-07EA 4175 NOK
7450-07
SPE-kolonner for spesialbruk, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Carbon-Amino
Kromatografikolonner
BAKERBOND spe™ Amino-Carbon er en dobbeltfaset, solid ekstraksjonskolonne fylt med sfærisk aktivert karbon (nedre lag) og aminopropylmodifisert silikafase (øvre lag) av polare, svake anionegenskaper. Utformet for analyse av pestisidrester i landbruksprodukter.