SPE-kolonner for spesialbruk, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Aqua
Leverandør: Avantor
7490-08EA 4575 NOK
7490-08
SPE-kolonner for spesialbruk, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Aqua
Kromatografikolonner
Disse solide faseekstraksjonskolonnene er konstruert for ekstrahering og fjerning av polyaromatiske hydrokarboner (PAH) fra vann, inkludert de 16 prioriterte forurensende stoffene EPA-PAH og for flere typer bruk med forskjellige SPE-kolonner.