SPE-kolonner for spesialbruk, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Soil
Leverandør: Avantor
7518-08EA 4600 NOK
7518-08
SPE-kolonner for spesialbruk, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Soil
Kromatografikolonner
Denne solide faseekstraksjonskolonnen er konstruert for ekstrahering og fjerning av polyaromatiske hydrokarboner (PAH) fra jord, inkludert de 16 prioriterte forurensende stoffene EPA-PAH og for flere typer bruk med forskjellige SPE-kolonner.