J.T.Baker®, SPE glasskolonneprosessorer
Leverandør: Avantor
7520-94EA 18600 NOK
7520-94
J.T.Baker®, SPE glasskolonneprosessorer
Vacuumfeller
Kolonneprosessorene SPE-12G PTFE er spesialkonstruerte PTFE-vakuumkamre som tillater at 12 prøver kjøres samtidig. Dette gir fleksibilitet under prosessering av SPE-enheter av forskjellig høyde, diameter eller format under samme eksperiment. Det inkluderer et vakuumkammer i borosilikatglass, et hvitt polyamidlokk med 12 Luer-PTFE-kontakter, plugger (12×) for lokk, en PE-pakning, 12 Luer PP stoppekraner og et stativsett for samling av PTFE-prøver.
Leveringsinformasjon: Utstyrt med høydejusterbare hyller, en vakuummåler-/PDF-regulatorenhet og en instruksjonsbok.