SPE-kolonner for spesialbruk, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-N
Leverandør: Avantor
7524-04EA 4600 NOK
7524-04
SPE-kolonner for spesialbruk, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-N
Kromatografikolonner
Denne solide faseekstraksjonskolonnen er konstruert for ekstrahering av PCB-er i olje.