Screen sets for soil grading
Leverandør: SCANDIDACT
481816
763-0427EA 0 NOK
763-0427
Screen sets for soil grading
Sikter Sikter, test
Sex siktar, lock och botten av aluminium. Maskvidderna 2,0 / 0,9 / 0,55 / 0,25 / 0,125 / 0,07 mm. Kan ställas in i värmeugn för torkning av prover.