Blanding for hemming av protease og fosfatase, Halt
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
78440 78441 78442 78443 78444 78445 78446 78447
78440.EA 3625 NOK
78440. 78441. 78442. 78443. 78444. 78445. 78446. 78447.
Blanding for hemming av protease og fosfatase, Halt
Cellekultursupplementer og tilsetninger
Halt-blanding for hemming av protease og fosfatase er en praktisk enkeltløsning med full prøvebeskyttelse. Denne bredspektrede inhibitorblandingen er spesielt optimalisert for å beskytte proteiner mot degradering under ekstraksjon og rensing. Blandingen inneholder inhibitorer mot de største gruppene av proteaser og fosfataser, mål-aminopeptidaser, cystein og serinproteaser og serin/treonin og proteintyrosinfosfataser.
  • Praktisk alt-i-ett-blanding som inneholder hemmere av både protease og fosfatase
  • Umiddelbar hemming – ingen tining, åpning av flere rør eller tabletter som må løses opp
  • Kompatibel med Thermo Scientific Pierce cellelyseringsreagenser
  • Kompatibel med massespektrometri (MS)