3,3'-Diaminodifenylsulfon, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: 3,3'-Sulphonyldianiline, 3,3'-sulphonyldianiline, 3-Aminophenyl sulphone, DADPS
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14680.0025
8.14680.0025EA 461 NOK
8.14680.0025
3,3'-Diaminodifenylsulfon, Sigma-Aldrich®
3,3'-Diaminodifenylsulfon
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MDL nummer: MFCD00007792
CAS-nummer: 599-61-1
EINECS: 209-967-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 167 - 170 °C
Molar Mass 248.29 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Synonyms 3,3'-Sulfonyldianiline
Hill Formula C12H12N2O2S