Difenyl diselenid zS, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Danger


MQ200

8.18061.0005
8.18061.0005EA 679 NOK
8.18061.0005
Difenyl diselenid zS, Sigma-Aldrich®
Difenyl diselenid
Formel: C₁₂H₁₀Se₂
MW: 312.13 g/mol
Kokepunkt: 377
Smeltepunkt: 58…61 °C
Tetthet: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003001
CAS-nummer: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
FN: 3283
ADR: 6.1 II

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 58 - 61 °C
Molar Mass 312.13 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR