1-Naphthylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 1-Naphthylammonium chloride
MQ200
8.20866.0100
8.20866.0100EA 1075 NOK
8.20866.0100
1-Naphthylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀ClN
MW: 179.65 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036370
CAS-nummer: 552-46-5
EINECS: 209-014-3
FN: 2811
ADR: 6.1 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 37.7 g/l (20 °C)
Melting Point 272 - 275 °C
Molar Mass 179.65 g/mol