trans-1,2-sykloheksandikarboksyl syre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41088.0005
8.41088.0005EA 1070 NOK
8.41088.0005
trans-1,2-sykloheksandikarboksyl syre for synthesis, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-sykloheksandikarboksyl syre
Formel: C₈H₁₂O₄
MW: 172.18 g/mol
Kokepunkt: 339
Smeltepunkt: 220…221 °C
MDL nummer: MFCD00001464
CAS-nummer: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 220 - 221 °C
Molar Mass 172.18 g/mol
Synonyms trans-Hexahydrophthalic acid
Hill Formula C8H12O4