3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41828.0025
8.41828.0025EA 754 NOK
8.41828.0025
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride, Sigma-Aldrich®
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆ClNO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012481
CAS-nummer: 879-72-1
EINECS: 212-909-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 155 - 156 °C
Molar Mass 213.7 g/mol
Hill Formula C11H16ClNO