Ekstraksjonsstasjoner, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Leverandør: Avantor
8095-06EA 88100 NOK
8095-06
Ekstraksjonsstasjoner, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Manifold
BAKERBOND Speedisk® utvidet ekstraksjonsstasjon kan brukes i beholdermodus, invertert modus eller modus for ekstern prøvemating. Den har en vakuummanifold med seks porter og det tilbehøret som trengs for å støtte ekstraksjon av analytt med BAKERBOND Speedisk® skiver for laminær ekstraksjon.
Manifolden har et rektangulært fotavtrykk og 'inter-port'-avstand for å få plass til seks 1 L prøvebeholdere ved siden av hverandre. Hver vakuumport har en egen ventil for åpning/lukking.
Leveringsinformasjon: Inkludert ekstraksjonsstasjon, to eksterne prøveadaptere, to oppsamlingskammere og to rør,More Product Information